Bromuro de 4-nitrofenetilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A15677.06
A15677.14
A15677.06EA
65.6
EUR
A15677.06
A15677.14
Bromuro de 4-nitrofenetilo ≥98%
Bromuro de 4-nitrofenetilo
Purity: 98%
CAS No.: 5339-26-4
Molecular Formula: C8H8BrNO2
Formula Weight: 230.07
Melting Point: 67-71°
Boiling Point: 116°/0.2mm
MDL No.: MFCD00007386
Formula:
C₈H₈BrNO₂ Pto. Ebullición: 116 °C (0,2 mmHg) Pto. de fusión: 67…71 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007386 Núm. CAS: 5339-26-4 EINECS: 226-271-7 |