(1-Ciclohexen-1-iloxi)trimetilsilano ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A16099.09
A16099.18
A16099.09EA
66.5
EUR
A16099.09
A16099.18
(1-Ciclohexen-1-iloxi)trimetilsilano ≥98%
(1-Ciclohexen-1-iloxi)trimetilsilano
Purity: 98%
CAS No.: 6651-36-1
Molecular Formula: C9H18OSi
Formula Weight: 170.33
Flash Point: 42°(107°F)
Refractive Index: 1.4470
Boiling Point: 165°
Beilstein Reference: 1859394
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00001541
Formula:
C₉H₁₈OSi Pto. Ebullición: 165 °C Densidad: 0,883 Pto. de inflamación: 42 °C (107 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001541 Núm. CAS: 6651-36-1 EINECS: 229-675-1 ADR: 3,III |