Ciclooctanona-oxima ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
A16672.09
A16672.18
A16672.09EA
65.1
EUR
A16672.09
A16672.18
Ciclooctanona-oxima ≥98%
Ciclooctanona-oxima
Purity: 98+%
CAS No.: 1074-51-7
Molecular Formula: C8H15NO
Formula Weight: 141.22
Melting Point: 36-37°
Boiling Point: 128-129°/14mm
MDL No.: MFCD00191967
Formula:
C₈H₁₅NO Pto. Ebullición: 128…129 °C (14 mmHg) Pto. de fusión: 36…37 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00191967 Núm. CAS: 1074-51-7 |