Ciclohexano-1,2-diona-dioxima ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A16788.06
A16788.14
A16788.22
A16788.06EA
85.6
EUR
A16788.06
A16788.14
A16788.22
Ciclohexano-1,2-diona-dioxima ≥97%
Ciclohexano-1,2-diona-dioxima
Purity: 97%
CAS No.: 492-99-9
Molecular Formula: C6H10N2O2
Formula Weight: 142.16
Melting Point: 181-188° dec.
Beilstein Reference: 1909047
Merck Reference: 14,6560
MDL No.: MFCD00001663
Formula:
C₆H₁₀N₂O₂ Pto. de fusión: 181…188 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001663 Núm. CAS: 492-99-9 EINECS: 207-769-3 Índice Merck: 14,6560 |