Ácido 5-metil-2-tenoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Methylthiophene-2-carboxylic acid
A17737.06
A17737.14
A17737.06EA
53
EUR
A17737.06
A17737.14
Ácido 5-metil-2-tenoico ≥98%
Ácido 5-metil-2-tenoico
Purity: 98+%
CAS No.: 1918-79-2
Molecular Formula: C6H6O2S
Formula Weight: 142.18
Melting Point: 136-138°
Beilstein Reference: 113857
Formula:
C₆H₆O₂S Pto. de fusión: 136…138 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005439 Núm. CAS: 1918-79-2 EINECS: 217-640-3 |