Perfluorodecahidronaftaleno (mezcla de isómeros cis y trans) 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Perfluoro(decahydronaphthalene), Perfluorodecalin, Perfluorodecahydronaphthalene
A18288.14
A18288.22
A18288.36
A18288.14EA
55.2
EUR
A18288.14
A18288.22
A18288.36
Perfluorodecahidronaftaleno (mezcla de isómeros cis y trans) 95%
Perfluorodecahidronaftaleno (mezcla de isómeros cis y trans)
Purity: 95%
CAS No.: 306-94-5
Molecular Formula: C10F18
Formula Weight: 462.10
Refractive Index: 1.3145
Melting Point: -10 to -7°
Boiling Point: 141-142°
Beilstein Reference: 2067113
Merck Reference: 14,4183
MDL No.: MFCD00010626
Formula:
C₁₀F₁₈ MW: 462.08 Pto. Ebullición: 141…142 °C Pto. de fusión: –10…–7 °C Densidad: 1.940 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010626 Núm. CAS: 306-94-5 EINECS: 206-192-4 |