4'-Benciloxiacetofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
4-Benzyloxyacetophenone
A18302.06
A18302.14
A18302.06EA
59.7
EUR
A18302.06
A18302.14
4'-Benciloxiacetofenona ≥98%
4'-Benciloxiacetofenona
Purity: 98%
CAS No.: 54696-05-8
Molecular Formula: C15H14O2
Formula Weight: 226.28
Melting Point: 91-92°
Beilstein Reference: 1912124
Formula:
C₁₅H₁₄O₂ MW: 226,27 g/mol Pto. de fusión: 91…92 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017247 Núm. CAS: 54696-05-8 |