Galactitol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Dulcitol, rel-(2R,3S,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
A18402.14
A18402.22
A18402.36
A18402.14EA
26.3
EUR
A18402.14
A18402.22
A18402.36
Galactitol ≥97%
Galactitol
Purity: 97%
CAS No.: 608-66-2
Molecular Formula: C6H14O6
Formula Weight: 182.17
Melting Point: 187-191°
Boiling Point: 275-280°/1mm
Merck Reference: 14,4332
MDL No.: MFCD00064288
Formula:
HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH MW: 182.17 g/mol Pto. Ebullición: 275…280 °C (1 mmHg) Pto. de fusión: 187…191 °C Densidad: 1.47 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004708 Núm. CAS: 608-66-2 EINECS: 210-165-2 |