4'-Hidroxi-3'-metilacetofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A18540.03
A18540.06
A18540.14
A18540.03EA
29.1
EUR
A18540.03
A18540.06
A18540.14
4'-Hidroxi-3'-metilacetofenona ≥98%
4'-Hidroxi-3'-metilacetofenona
Purity: 98%
CAS No.: 876-02-8
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Melting Point: 107-109°
Boiling Point: 175°/1mm
MDL No.: MFCD00002231
Formula:
C₉H₁₀O₂ MW: 150.18 g/mol Pto. Ebullición: 175 °C (1 mmHg) Pto. de fusión: 107…109 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002231 Núm. CAS: 876-02-8 EINECS: 212-880-5 |