1,3-Difenilurea ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A18720.14
A18720.22
A18720.14EA
39.4
EUR
A18720.14
A18720.22
1,3-Difenilurea ≥98%
1,3-Difenilurea
Purity: 98%
CAS No.: 102-07-8
Molecular Formula: C6H5NHCONHC6H5
Formula Weight: 212.25
Melting Point: 240-244°
Boiling Point: 260° dec.
Merck Reference: 14,1785
MDL No.: MFCD00003017
Formula:
C₁₃H₁₂N₂O Pto. Ebullición: 260 °C (desc.) Pto. de fusión: 240…244 °C Densidad: 1,239 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003017 Núm. CAS: 102-07-8 EINECS: 203-003-7 Índice Merck: 14,1785 |