Ácido 3-metil-2-tenoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Methylthiophene-2-carboxylic acid
A19194.06
A19194.14
A19194.22
A19194.06EA
45
EUR
A19194.06
A19194.14
A19194.22
Ácido 3-metil-2-tenoico ≥98%
Ácido 3-metil-2-tenoico
Purity: 98%
CAS No.: 23806-24-8
Molecular Formula: C6H6O2S
Formula Weight: 142.18
Melting Point: 144-149°
Beilstein Reference: 116184
Formula:
C₆H₆O₂S Pto. de fusión: 144…149 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005438 Núm. CAS: 23806-24-8 EINECS: 245-894-5 |