Farnesol (mezcla de isómeros) 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Farnesol, 3,7,11-Trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol, TRANS,TRANS-3,7,11-TRIMETHYL-2,6,10-DODECATRIEN-1-OL, 2,6,10-Dodecatrien-1-ol, 3,7,11-trimethyl-, (2Z,6Z)-
A19316.06 A19316.14 A19316.22
A19316.06EA 23.5 EUR
A19316.06 A19316.14 A19316.22
Farnesol (mezcla de isómeros) 96%
Farnesol (mezcla de isómeros)
Purity: 96% CAS No.: 4602-84-0 Molecular Formula: C15H26O Formula Weight: 222.37 Flash Point: 146°(295°F) Refractive Index: 1.4890 Odour: Pleasant Boiling Point: 159-160°/10mm Beilstein Reference: 1763926 Merck Reference: 14,3937 MDL No.: MFCD00002918
Formula: C₁₅H₂₆O
MW: 222.37 g/mol
Pto. Ebullición: 159…160 °C (10 mmHg)
Densidad: 0.887
Pto. de inflamación: 146 °C (295 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002918
Núm. CAS: 4602-84-0
EINECS: 225-004-1