2-Bromo-6-metoxinaftaleno ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
A19450.09
A19450.18
A19450.09EA
46.4
EUR
A19450.09
A19450.18
2-Bromo-6-metoxinaftaleno ≥98%
2-Bromo-6-metoxinaftaleno
Purity: 98%
CAS No.: 5111-65-9
Molecular Formula: C11H9BrO
Formula Weight: 237.10
Melting Point: 105-110°
Boiling Point: 160-164°/3mm
MDL No.: MFCD00004062
Formula:
C₁₁H₉BrO MW: 237,1 g/mol Pto. Ebullición: 160…164 °C (3 mmHg) Pto. de fusión: 105…110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004062 Núm. CAS: 5111-65-9 EINECS: 225-837-0 |