N-Oxido de N-metilmorfolina 50% (w/w) en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
CAS No.: 7529-22-8
Molecular Formula: C5H11NO2
Formula Weight: 117.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Density: 1.140
Refractive Index: 1.4220
Appearance: Colourless to yellow
Melting Point: -20°
Boiling Point: 118-119°
MDL No.: MFCD00005947
Formula:
C₅H₁₁NO₂ Pto. Ebullición: 118…119 °C Pto. de fusión: –20 °C Densidad: 1,140 Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00005947 Núm. CAS: 7529-22-8 EINECS: 231-391-8 |