1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)thiourea ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
B20245.03
B20245.06
B20245.03EA
32.1
EUR
B20245.03
B20245.06
1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)thiourea ≥98%
1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)thiourea
Purity: 98+%
CAS No.: 175277-17-5
Molecular Formula: C9H6F6N2S
Formula Weight: 288.22
Melting Point: 168-172°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00041172
Formula:
C₉H₆F₆N₂S Pto. de fusión: 168…172 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041172 Núm. CAS: 175277-17-5 ADR: 6.1,III |