Acide 3-etoxi-2-thenoïque ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Ethoxythiophene-2-carboxylic acid
B20296.03
B20296.06
B20296.14
B20296.03EA
75.6
EUR
B20296.03
B20296.06
B20296.14
Acide 3-etoxi-2-thenoïque ≥97%
Acide 3-etoxi-2-thenoïque
Purity: 97%
CAS No.: 139926-23-1
Molecular Formula: C7H8O3S
Formula Weight: 172.20
Melting Point: 121-123°
MDL No.: MFCD00205205
Formula:
C₇H₈O₃S MW: 172.2 g/mol Pto. de fusión: 121…123 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00205205 Núm. CAS: 139926-23-1 |