Metil 3-etoxitiofeno-2-carboxilato ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B20860.03
B20860.06
B20860.03EA
67.5
EUR
B20860.03
B20860.06
Metil 3-etoxitiofeno-2-carboxilato ≥97%
Metil 3-etoxitiofeno-2-carboxilato
Purity: 97%
CAS No.: 139926-22-0
Molecular Formula: C8H10O3S
Formula Weight: 186.23
Melting Point: 72-74°
MDL No.: MFCD00102116
Formula:
C₈H₁₀O₃S Pto. de fusión: 72…74 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00102116 Núm. CAS: 139926-22-0 |