(S)-Hidrogenopirrolidina-1,2-dicarboxilato de 1-(9H-fluoren-9-ilmetilo) ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-proline, N-Fmoc-L-proline
B21081.06
B21081.14
B21081.06EA
53.6
EUR
B21081.06
B21081.14
(S)-Hidrogenopirrolidina-1,2-dicarboxilato de 1-(9H-fluoren-9-ilmetilo) ≥98%
(S)-Hidrogenopirrolidina-1,2-dicarboxilato de 1-(9H-fluoren-9-ilmetilo)
Purity: 98%
CAS No.: 71989-31-6
Molecular Formula: C20H19NO4
Formula Weight: 337.38
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 113-117°
Beilstein Reference: 3596735
Optical Rotation: -40° (c=1 in ethyl acetate)
MDL No.: MFCD00037122
Formula:
C₂₀H₁₉NO₄ Pto. de fusión: 113…117 °C |
Número MDL:
MFCD00037122 Núm. CAS: 71989-31-6 EINECS: 276-259-0 |