2-Morfolinoetilamina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-(2-Aminoethyl)morpholine, 2-Morpholinoethanamine
B21365.0B
B21365.18
B21365.30
B21365.0BEA
1560
EUR
B21365.0B
B21365.18
B21365.30
2-Morfolinoetilamina ≥98%
2-Morfolinoetilamina
Purity: 98+%
CAS No.: 2038-03-1
Molecular Formula: C6H14N2O
Formula Weight: 130.19
Flash Point: 86°(186°F)
Refractive Index: 1.4760
Odour: Amine-like
pH: 12
Melting Point: 23-25°
Boiling Point: 200-203°
Beilstein Reference: 104378
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00006182
Formula:
C₆H₁₄N₂O Pto. Ebullición: 200…203 °C Pto. de fusión: 23…25 °C Densidad: 0,999 Pto. de inflamación: 86 °C (186 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006182 Núm. CAS: 2038-03-1 EINECS: 218-011-6 UN: 2923 ADR: 8,II |