α-Clorodesoxibenzoina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Chloro-2-phenylacetophenone
B21778.06
B21778.14
B21778.22
B21778.06EA
39.7
EUR
B21778.06
B21778.14
B21778.22
α-Clorodesoxibenzoina ≥98%
α-Clorodesoxibenzoina
Purity: 98%
CAS No.: 447-31-4
Molecular Formula: C14H11ClO
Formula Weight: 230.69
Melting Point: 64-69°
Beilstein Reference: 744474
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00000858
Formula:
C₁₄H₁₁ClO MW: 230,69 g/mol Pto. de fusión: 64…69 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000858 Núm. CAS: 447-31-4 EINECS: 207-181-7 UN: 3261 ADR: 8,III |