2-Morfolinoetanol ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-(2-Hydroxyethyl)morpholine, 2-Morpholinoethanol
B22759.22
B22759.30
B22759.36
B22759.22EA
30.1
EUR
B22759.22
B22759.30
B22759.36
2-Morfolinoetanol ≥99%
2-Morfolinoetanol
Purity: 99%
CAS No.: 622-40-2
Molecular Formula: C6H13NO2
Formula Weight: 131.18
Flash Point: 99°(210°F)
Refractive Index: 1.4775
Melting Point: 1-2°
Boiling Point: 226-228°
Beilstein Reference: 104375
MDL No.: MFCD00006180
Formula:
C₆H₁₃NO₂ MW: 131,17 g/mol Pto. Ebullición: 226…228 °C Pto. de fusión: 1…2 °C Densidad: 1,080 Pto. de inflamación: 99 °C (210 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006180 Núm. CAS: 622-40-2 EINECS: 210-734-5 |