Ácido Benzo[b]tiofeno-2-borónico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Benzo[b]thiophen-2-ylboronic acid, 2-Benzothienylboronic acid
B22835.03
B22835.06
B22835.14
B22835.03EA
38.6
EUR
B22835.03
B22835.06
B22835.14
Ácido Benzo[b]tiofeno-2-borónico ≥98%
Ácido Benzo[b]tiofeno-2-borónico
Purity: 98%
CAS No.: 98437-23-1
Molecular Formula: C8H7BO2S
Formula Weight: 178.02
Melting Point: ca 255°
Beilstein Reference: 1637924
Formula:
C₈H₇BO₂S MW: 178,02 g/mol Pto. de fusión: ∼ 255 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01075674 Núm. CAS: 98437-23-1 |