3,3-Difenilpropilamina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3,3-Diphenylpropan-1-amine
B22953.14 B22953.22
B22953.14EA 94.1 EUR
B22953.14 B22953.22
3,3-Difenilpropilamina 97%
3,3-Difenilpropilamina
Purity: 97% CAS No.: 5586-73-2 Molecular Formula: (C6H5)2CHCH2CH2NH2 Formula Weight: 211.31 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5830 Melting Point: 24-29° Boiling Point: 166°/2mm Beilstein Reference: 1958595 MDL No.: MFCD00008202
Formula: C₁₅H₁₇N
MW: 211.31 g/mol
Pto. Ebullición: 166 °C (2 mmHg)
Pto. de fusión: 24…29 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008202
Núm. CAS: 5586-73-2
EINECS: 226-984-3