Ácido ciclohexano-1,4-dicarboxílico (mezcla de isómeros cis y trans) ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid
B23125.22
B23125.36
B23125.22EA
55.3
EUR
B23125.22
B23125.36
Ácido ciclohexano-1,4-dicarboxílico (mezcla de isómeros cis y trans) ≥98%
Ácido ciclohexano-1,4-dicarboxílico (mezcla de isómeros cis y trans)
Purity: 98%
CAS No.: 1076-97-7
Molecular Formula: C8H12O4
Formula Weight: 172.18
Flash Point: 235°(455°F)
Melting Point:
Formula:
C₈H₁₂O₄ MW: 172.18 g/mol Pto. de inflamación: 235 °C (455 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001465 Núm. CAS: 1076-97-7 EINECS: 214-068-6 |