Ácido 5-metil-2-tiofenborónico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Methylthiophene-2-boronic acid, (5-Methylthiophen-2-yl)boronic acid
B23138.03 B23138.06
B23138.03EA 48.1 EUR
B23138.03 B23138.06
Ácido 5-metil-2-tiofenborónico ≥98%
Ácido 5-metil-2-tiofenborónico
Purity: 98% CAS No.: 162607-20-7 Molecular Formula: C5H7BO2S Formula Weight: 142.01 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 160° dec. Beilstein Reference: 7019569 MDL No.: MFCD01318166
Formula: C₅H₇BO₂S
MW: 141.99 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 160 °C (desc.)
Número MDL: MFCD01318166
Núm. CAS: 162607-20-7