4-Morfolinacarbaldehido ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B23315.0E
B23315.22
B23315.36
B23315.0EEA
601
EUR
B23315.0E
B23315.22
B23315.36
4-Morfolinacarbaldehido ≥99%
4-Morfolinacarbaldehido
Purity: 99%
CAS No.: 4394-85-8
Molecular Formula: C5H9NO2
Formula Weight: 115.13
Flash Point: 118°(244°F)
Refractive Index: 1.4860
Melting Point: 20-23°
Boiling Point: 239-241°
Beilstein Reference: 110293
MDL No.: MFCD00006170
Formula:
C₅H₉NO₂ Pto. Ebullición: 239…241 °C Pto. de fusión: 20…23 °C Densidad: 1,150 Pto. de inflamación: 118 °C (244 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006170 Núm. CAS: 4394-85-8 EINECS: 224-518-3 |