Ácido (4-(metiltio)fenil)metabórico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-(Methylthio)benzeneboronic acid, 4-Thioanisoleboronic acid
B23454.03
B23454.06
B23454.14
B23454.03EA
43
EUR
B23454.03
B23454.06
B23454.14
Ácido (4-(metiltio)fenil)metabórico ≥97%
Ácido (4-(metiltio)fenil)metabórico
Purity: 97%
CAS No.: 98546-51-1
Molecular Formula: C7H9BO2S
Formula Weight: 168.02
Melting Point: ca 208-212°
Beilstein Reference: 3247219
Formula:
C₇H₉BO₂S MW: 168.02 g/mol Pto. de fusión: ∼ 208…212 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00093410 Núm. CAS: 98546-51-1 |