6-Metoxi-2-naftaldehído ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
B23943.06
B23943.14
B23943.22
B23943.06EA
51.5
EUR
B23943.06
B23943.14
B23943.22
6-Metoxi-2-naftaldehído ≥99%
6-Metoxi-2-naftaldehído
Purity: 99%
CAS No.: 3453-33-6
Molecular Formula: C12H10O2
Formula Weight: 186.21
Melting Point: 80-82°
Beilstein Reference: 1945989
Formula:
C₁₂H₁₀O₂ MW: 186,21 g/mol Pto. de fusión: 80…82 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00081152 Núm. CAS: 3453-33-6 EINECS: 222-377-2 |