2-Metoxipropeno 95% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Methoxy-1-propene, Isopropenyl methyl ether, 2-Methoxyprop-1-ene
Estabilización:
Stabilised with potassium carbonate
B24083.18
B24083.30
B24083.18EA
56.7
EUR
B24083.18
B24083.30
2-Metoxipropeno 95% estabilizado
2-Metoxipropeno
Stabilized with ca 0.5% potassium carbonate
Purity: 95%
CAS No.: 116-11-0
Molecular Formula: C4H8O
Formula Weight: 72.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -29°(-20°F)
Refractive Index: 1.3835
Odour: Ether-like
Boiling Point: 35-36°
Beilstein Reference: 1734635
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00014929
Formula:
C₄H₈O MW: 72,11 g/mol Pto. Ebullición: 35…36 °C Densidad: 0,758 Pto. de inflamación: –29 °C (–20 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00014929 Núm. CAS: 116-11-0 EINECS: 204-125-3 UN: 1993 ADR: 3,I |