Ciclopentanona-oxima ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
B24961.14
B24961.22
B24961.14EA
56.3
EUR
B24961.14
B24961.22
Ciclopentanona-oxima ≥97%
Ciclopentanona-oxima
Purity: 97%
CAS No.: 1192-28-5
Molecular Formula: C5H9NO
Formula Weight: 99.13
Flash Point: 92°(198°F)
Melting Point: 54-58°
Boiling Point: 196°
MDL No.: MFCD00001420
Formula:
C₅H₉NO Pto. Ebullición: 196 °C Pto. de fusión: 54…58 °C Pto. de inflamación: 92 °C (198 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001420 Núm. CAS: 1192-28-5 EINECS: 214-749-8 |