3'-Benciloxiacetofenona ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 1-(3-(Benzyloxy)phenyl)ethanone, 1-[3-(Benzyloxy)phenyl]ethan-1-one
B25084.06 B25084.14 B25084.22
B25084.06EA 33.9 EUR
B25084.06 B25084.14 B25084.22
3'-Benciloxiacetofenona ≥97%
3'-Benciloxiacetofenona
Purity: 97% CAS No.: 34068-01-4 Molecular Formula: C15H14O2 Formula Weight: 226.28 MDL No.: MFCD00026221
Formula: C₁₅H₁₄O₂
MW: 226,27 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00026221
Núm. CAS: 34068-01-4
EINECS: 251-816-0