Ácido 5-formil-2-tiofenborónico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Formylthiophen-2-boronic acid, 5-Formylthiophene-2-boronic acid
H29289.06
H29289.03
H29289.06EA
299
EUR
H29289.06
H29289.03
Ácido 5-formil-2-tiofenborónico ≥97%
Ácido 5-formil-2-tiofenborónico
Purity: 97%
CAS No.: 4347-33-5
Molecular Formula: C5H5BO3S
Formula Weight: 155.97
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 124° dec.
MDL No.: MFCD02093666
Formula:
C₅H₅BO₃S Pto. de fusión: ∼ 124 °C (desc.) |
Número MDL:
MFCD02093666 Núm. CAS: 4347-33-5 |