Cinc cloruro 0.7 M in THF
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
H32962.AE H32962.AP
H32962.AEEA 137 EUR
H32962.AE H32962.AP
Cinc cloruro 0.7 M in THF
Cinc cloruro
CAS No.: 7646-85-7 Molecular Formula: Cl2Zn Formula Weight: 136.29 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00011295
Formula: ZnCl₂
MW: 136.3 g/mol
Pto. Ebullición: 732
Pto. de fusión: 283
Densidad: 0.948
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011295
Núm. CAS: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 1993
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,10185