4-Aminobenzamidoxima 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Aminobenzamide oxime, 4-Amino-N'-hydroxybenzimidamide
H51788.03
H51788.06
H51788.03EA
84.8
EUR
H51788.03
H51788.06
4-Aminobenzamidoxima 97%
4-Aminobenzamidoxima
Purity: 97%
CAS No.: 277319-62-7
Molecular Formula: C7H9N3O
Formula Weight: 151.17
Melting Point: 168-170°
MDL No.: MFCD08061151
Formula:
C₇H₉N₃O Pto. de fusión: 168…170 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08061151 Núm. CAS: 277319-62-7 |