4-Metoxibenzamidoxima ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H52141.03
H52141.06
H52141.03EA
86.5
EUR
H52141.03
H52141.06
4-Metoxibenzamidoxima ≥97%
4-Metoxibenzamidoxima
Purity: 97%
CAS No.: 5373-87-5
Molecular Formula: C8H10N2O2
Formula Weight: 166.18
MDL No.: MFCD05664434
Formula:
C₈H₁₀N₂O₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00816993 Núm. CAS: 5373-87-5 |