1-(2-Bromoetoxi)-4-fluorobenceno ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Fluorophenoxy-ethylbromide
H52403.03
H52403.06
H52403.03EA
135
EUR
H52403.03
H52403.06
1-(2-Bromoetoxi)-4-fluorobenceno ≥97%
1-(2-Bromoetoxi)-4-fluorobenceno
Purity: 97+%
CAS No.: 332-48-9
Molecular Formula: C8H8BrFO
Formula Weight: 219.05
MDL No.: MFCD00044739
Formula:
C₈H₈BrFO Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00044739 Núm. CAS: 332-48-9 |