Ácido 3-metil-2-tiofenborónico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Methylthiophene-2-boronic acid, (3-Methylthiophen-2-yl)boronic acid
H53201.MD H53201.03
H53201.MDEA 73.7 EUR
H53201.MD H53201.03
Ácido 3-metil-2-tiofenborónico ≥98%
Ácido 3-metil-2-tiofenborónico
Purity: 98% CAS No.: 177735-09-0 Molecular Formula: C5H7BO2S Formula Weight: 142.01 Melting Point: 192-196° MDL No.: MFCD00236049
Formula: C₅H₇BO₂S
MW: 141,99 g/mol
Pto. de fusión: 192…196 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236049
Núm. CAS: 177735-09-0