1,3-Dietilurea ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L02079.06
L02079.14
L02079.06EA
52
EUR
L02079.06
L02079.14
1,3-Dietilurea ≥97%
1,3-Dietilurea
Purity: 97%
CAS No.: 623-76-7
Molecular Formula: C5H12N2O
Formula Weight: 116.16
Melting Point: 109-113°
Beilstein Reference: 1744741
Formula:
C₅H₁₂N₂O Pto. de fusión: 109…113 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009028 Núm. CAS: 623-76-7 EINECS: 210-811-3 |