ε-Caprolactama ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Azepan-2-one, 2-Oxohexamethyleneimine, 6-Aminocaproic acid lactam
L06999.22 L06999.36 L06999.0E
L06999.22EA 25.8 EUR
L06999.22 L06999.36 L06999.0E
ε-Caprolactama ≥99%
ε-Caprolactama
Purity: 99% CAS No.: 105-60-2 Molecular Formula: C6H11NO Formula Weight: 113.16 Flash Point: 152°(305°F) pH: 7-8.5 Melting Point: 68-72° Boiling Point: 270° Beilstein Reference: 106934 Merck Reference: 14,1761 MDL No.: MFCD00006936
Formula: C₆H₁₁NO
MW: 113.16 g/mol
Pto. Ebullición: 270 °C
Pto. de fusión: 68…72 °C
Densidad: 1.01
Pto. de inflamación: 152 °C (305 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006936
Núm. CAS: 105-60-2
EINECS: 203-313-2