2-Butanona-oxima ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L08196.AE
L08196.AP
L08196.AU
L08196.AEEA
30.8
EUR
L08196.AE
L08196.AP
L08196.AU
2-Butanona-oxima ≥99%
2-Butanona-oxima
Purity: 99%
CAS No.: 96-29-7
Molecular Formula: C4H9NO
Formula Weight: 87.12
Flash Point: 62°(144°F)
Refractive Index: 1.4430
Melting Point: -30°
Boiling Point: 152-153°
Beilstein Reference: 1698241
MDL No.: MFCD00013935
Formula:
C₄H₉NO Pto. Ebullición: 152…153 °C Pto. de fusión: –30 °C Densidad: 0,921 Pto. de inflamación: 62 °C (144 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013935 Núm. CAS: 96-29-7 EINECS: 202-496-6 |