Hidrogeno-(R)-pirrolidina-1,2-dicarboxilato de 1-(terc-butilo) ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
(2R)-1-[(tert-butoxy)carbonyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid, N-Boc-D-proline
L08826.03
L08826.06
L08826.03EA
58.5
EUR
L08826.03
L08826.06
Hidrogeno-(R)-pirrolidina-1,2-dicarboxilato de 1-(terc-butilo) ≥98%
Hidrogeno-(R)-pirrolidina-1,2-dicarboxilato de 1-(terc-butilo)
Purity: 98+%
CAS No.: 37784-17-1
Molecular Formula: C10H17NO4
Formula Weight: 215.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 133-135°
Beilstein Reference: 479316
Optical Rotation: +61° (c=1 in acetic acid)
MDL No.: MFCD00063226
Formula:
C₁₀H₁₇NO₄ MW: 215.25 g/mol Pto. de fusión: 133…135 °C |
Número MDL:
MFCD00063226 Núm. CAS: 37784-17-1 |