β-Fenilpropiofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: beta-Phenylpropiophenone, 1,3-Diphenyl-1-propanone
L09173.09 L09173.18
L09173.09EA 118 EUR
L09173.09 L09173.18
β-Fenilpropiofenona ≥98%
β-Fenilpropiofenona
Purity: 98% CAS No.: 1083-30-3 Molecular Formula: C15H14O Formula Weight: 210.28 Melting Point: 68-73° Beilstein Reference: 1910661
Formula: C₁₅H₁₄O
MW: 210,28 g/mol
Pto. de fusión: 68…73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039563
Núm. CAS: 1083-30-3