1-Butil-2-tiourea ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L09654.09
L09654.04
L09654.09EA
290
EUR
L09654.09
L09654.04
1-Butil-2-tiourea ≥98%
1-Butil-2-tiourea
Purity: 98%
CAS No.: 1516-32-1
Molecular Formula: C5H12N2S
Formula Weight: 132.23
Odour: Odourless
Melting Point: 76-79°
Beilstein Reference: 1744779
MDL No.: MFCD00022173
Formula:
C₅H₁₂N₂S Pto. de fusión: 76…79 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00022173 Núm. CAS: 1516-32-1 EINECS: 216-165-9 |