1-Propil-2-tiourea ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L10149.03
L10149.06
L10149.03EA
55.3
EUR
L10149.03
L10149.06
1-Propil-2-tiourea ≥98%
1-Propil-2-tiourea
Purity: 98%
CAS No.: 927-67-3
Molecular Formula: C4H10N2S
Formula Weight: 118.20
Odour: Odourless
Melting Point: 109-112°
Beilstein Reference: 1743064
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00041195
Formula:
C₄H₁₀N₂S Pto. de fusión: 109…112 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041195 Núm. CAS: 927-67-3 EINECS: 213-158-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |