Benzo-2-oxa-1,3-diazol ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
2,1,3-Benzoxadiazole, Benzo[c][1,2,5]oxadiazole
L11229.03
L11229.06
L11229.03EA
34.1
EUR
L11229.03
L11229.06
Benzo-2-oxa-1,3-diazol ≥97%
Benzo-2-oxa-1,3-diazol
Purity: 97%
CAS No.: 273-09-6
Molecular Formula: C6H4N2O
Formula Weight: 120.11
Flash Point: 76°(169°F)
Melting Point: 52-55°
Boiling Point: 80°/20mm
Beilstein Reference: 112261
MDL No.: MFCD00068064
Formula:
C₆H₄N₂O MW: 120,11 g/mol Pto. Ebullición: 80 °C (20 mmHg) Pto. de fusión: 52…55 °C Pto. de inflamación: 76 °C (169 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00068064 Núm. CAS: 273-09-6 |