(±)-4-Bromo-α-metilbencilamina 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Bromo-α-methylbenzylamine, (+/-)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine, (±)-4-Bromo-α-methylbenzylamine
L11848.06 L11848.03
L11848.06EA 60.8 EUR
L11848.06 L11848.03
(±)-4-Bromo-α-metilbencilamina 96%
(±)-4-Bromo-α-metilbencilamina
Purity: 96% CAS No.: 24358-62-1 Molecular Formula: C8H10BrN Formula Weight: 200.08 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5670 Odour: Amine-like Boiling Point: 140-145°/30mm Beilstein Reference: 2412318 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00025548
Formula: C₈H₁₀BrN
MW: 200,08 g/mol
Pto. Ebullición: 140…145 °C (30 mmHg)
Densidad: 1,397
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00025548
Núm. CAS: 24358-62-1
EINECS: 246-200-3
ADR: 8,III