Nitrito de isopentilo (mezcla de isómeros) 97% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Isoamyl nitrite
Estabilización: 0.2% (anhy) estabilizado con sodio carbonato
L13909.AC L13909.AE L13909.AP
L13909.ACEA 28.9 EUR
L13909.AC L13909.AE L13909.AP
Nitrito de isopentilo (mezcla de isómeros) 97% estabilizado
Nitrito de isopentilo (mezcla de isómeros)
Stabilized with 0.2% anhyd. sodium carbonate
Purity: 97% CAS No.: 110-46-3 Molecular Formula: (CH3)2CHCH2CH2ONO Formula Weight: 117.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -20°(-4°F) Refractive Index: 1.3870 Odour: Sweet Boiling Point: 95-100° Beilstein Reference: 969510 Merck Reference: 14,5123 UN No.: 1113 MDL No.: MFCD00002057
Formula: C₅H₁₁NO₂
MW: 117.15 g/mol
Pto. Ebullición: 95…100 °C
Densidad: 0.875
Pto. de inflamación: –20 °C (–4 °F)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002057
Núm. CAS: 110-46-3
EINECS: 203-770-8
UN: 1113
ADR: 3 II
Índice Merck: 14,5123