Peróxido de hidrogeno-urea ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
L13940.14 L13940.22 L13940.36
L13940.14EA 26.1 EUR
L13940.14 L13940.22 L13940.36
Peróxido de hidrogeno-urea ≥97%
Peróxido de hidrogeno-urea
Purity: 97% CAS No.: 124-43-6 Molecular Formula: CH4N2O.H2O2 Formula Weight: 94.07 Odour: Odourless Melting Point: ca 90° dec. Beilstein Reference: 3680414 Merck Reference: 14,1782 UN No.: 1511 MDL No.: MFCD00013119
Formula: CH₆N₂O₃
Pto. de fusión: ∼ 90 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00013119
Núm. CAS: 124-43-6
EINECS: 204-701-4
UN: 1511
ADR: 5.1,III
Índice Merck: 14,1782