Etanolamina clorhidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Aminoethanol hydrochloride, 2-Hydroxyethylammonium Chloride, Monoethanolamine Hydrochloride, 2-Aminoethan-1-ol hydrochloride
L14322.22
L14322.36
L14322.22EA
34.5
EUR
L14322.22
L14322.36
Etanolamina clorhidrato ≥98%
Etanolamina clorhidrato
Purity: 98+%
CAS No.: 2002-24-6
Molecular Formula: HOCH2CH2NH2.HCl
Formula Weight: 97.55
Melting Point: 83-86°
Beilstein Reference: 3542892
Merck Reference: 14,3727
MDL No.: MFCD00012892
Formula:
C₂H₈ClNO MW: 97.54 g/mol Pto. de fusión: 83…86 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012892 Núm. CAS: 2002-24-6 EINECS: 217-900-6 |