trans,trans-Farnesol ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(2E,6E)-3,7,11-Trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol
L14348.03
L14348.06
L14348.14
L14348.03EA
49.1
EUR
L14348.03
L14348.06
L14348.14
trans,trans-Farnesol ≥97%
trans,trans-Farnesol
Purity: 97%
CAS No.: 106-28-5
Molecular Formula: C15H26O
Formula Weight: 222.37
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.4900
Boiling Point: 137°/3mm
Beilstein Reference: 1723039
Merck Reference: 14,3937
MDL No.: MFCD00002918
Formula:
C₁₅H₂₆O MW: 222,37 g/mol Pto. Ebullición: 137 °C (3 mmHg) Densidad: 0,886 Pto. de inflamación: 96 °C (204 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002918 Núm. CAS: 106-28-5 EINECS: 225-004-1 Índice Merck: 14,3937 |